Learn More
Ansell HyFlex™ 11-651 Medium Duty Cut-Resistant Industrial Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Fabriqué avec un revêtement sans couture de calibre 13
- Le poignet tricoté élastique garantit confort, dextérité et un ajustement sûr
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Matériau de la manchette | Élastique |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 8 |
Norme EN388 | 4X42C |