Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane noirs et verts/bleus HyFlex™ série 11-616
Conçus pour une large gamme d’applications légères dans des environnements secs ou légèrement huileux. Offrent un confort, un ajustement et une sensibilité exceptionnels pour les manipulations les plus délicates.
60.95€
Spécification
Matériau arrière | PUR |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 :3121 |
Matériau de la manchette | PUR |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12650722
|
Ansell™
11616100 |
10 |
60.95€
12 paires |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660722
|
Ansell™
11616110 |
11 |
60.95€
12 paires |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12670722
|
Ansell™
11616060 |
6 |
60.95€
12 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690722
|
Ansell™
11616080 |
8 |
60.95€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12680722
|
Ansell™
11616070 |
7 |
60.95€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12600732
|
Ansell™
11616090 |
9 |
60.95€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La technologie de maille de calibre 18 permet à ces gants d’être ultrafins, mais résistants
- Parfaits pour les utilisateurs qui ont besoin d’un niveau plus élevé d’ajustement, de sensibilité et de précision
- Parfaits pour les applications où aucun gant en coton ni autre gant n’est utilisé malgré le risque d’égratignures, d’ampoules et de blessures mineures.
Specifications
PUR | |
PUR | |
Gants légers | |
Maille | |
Paume enduite | |
11-616 |
Marquage CE, EN 388 :3121 | |
PUR | |
11-616 | |
Nylon | |
144 paires |