Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane noirs et verts/bleus HyFlex™ série 11-616
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La technologie de maille de calibre 18 permet à ces gants d’être ultrafins, mais résistants
- Parfaits pour les utilisateurs qui ont besoin d’un niveau plus élevé d’ajustement, de sensibilité et de précision
- Parfaits pour les applications où aucun gant en coton ni autre gant n’est utilisé malgré le risque d’égratignures, d’ampoules et de blessures mineures.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | PUR |
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 :3121 |
Matériau de la manchette | PUR |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 11 |
Modèle | 11-616 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Nylon |
Type de paume | Paume enduite |