Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex-Monysoft 1)
Confort et protection des produits
33.00€
Spécification
Matériau arrière | Nylon |
---|---|
Classification | Catégorie I |
Structure | Maille sans coutures |
Matériau de la manchette | Nylon |
Description | Confort et protection des produits |
Code produit | Marque | Dimensions | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15888737
|
Ansell™
11300070 |
7 | Gants de protection mécaniques |
33.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15898737
|
Ansell™
11300080 |
8 | Gants de protection mécaniques |
33.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15808747
|
Ansell™
11300090 |
9 | Gants de protection mécaniques |
33.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15818747
|
Ansell™
11300100 |
10 | Gants de protection mécaniques |
33.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15828747
|
Ansell™
11300110 |
11 | Gants de protection mécaniques |
33.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures.
- Doublure en textile en filetage en polyamide avec une grande élasticité.
- Poignet tricoté élastique.
- La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés.
- Excellente adaptabilité grâce à son extensibilité.
- Gant à faible peluchage.
- Excellent confort et dextérité
Spécification
Nylon | |
Maille sans coutures | |
Confort et protection des produits | |
Non | |
Qualité industrielle | |
Oui | |
Sans poudre | |
HyFlex 11-300, 11-300 | |
Blanc | |
Marron | |
Tricoté | |
Hyflex série 11 | |
251 mm |
Catégorie I | |
Nylon | |
Blanc | |
Nylon | |
Spécifique | |
Nylon | |
Non stérile | |
Protection mécanique | |
Maille | |
Nylon | |
Sachet en PE / boîte en carton | |
251 x 80 mm | |
9 g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex-Monysoft 1)