Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex-Monysoft 1)
Code produit. 15808747
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Type de produit:
Gants de protection mécaniques
Confort et protection des produits
  • Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures.
  • Doublure en textile en filetage en polyamide avec une grande élasticité.
  • Poignet tricoté élastique.
  • La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés.
  • Excellente adaptabilité grâce à son extensibilité.
  • Gant à faible peluchage.
  • Excellent confort et dextérité
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nylon
Classification Catégorie I
Structure Maille sans coutures
Matériau de la manchette Nylon
Description Confort et protection des produits
Couleur Blanc
Jetable Non
Finition externe Nylon
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Modèle HyFlex 11-300, 11-300
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Blanc
Type de manchette de gant Maille
Couleur de l’ourlet Marron
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Tricoté
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Séries Hyflex série 11
Dimensions (L x l) 251 x 80 mm
Longueur (impériale) 251 mm
Poids (métrique) 9 g