Learn More
Ansell HyFlex™ 11-130 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Palm
Antistatique
44.30€ - 62.50€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Hand | Spécifique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16009891
|
Ansell
11130060 |
6 |
62.50€
12 paires |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16019891
|
Ansell
11130070 |
7 | |||||||
16029891
|
Ansell
11130080 |
8 | |||||||
16039891
|
Ansell
11130090 |
9 | |||||||
16049891
|
Ansell
11130100 |
10 |
62.50€
12 paires |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gant sans coutures tricoté par procédé non-stop
- Support textile en fil polyamide continu haute ténacité, avec filament de cuivre
- Mailles fines et extensibles pour un excellent confort
- Enduction polyuréthane extensible
- Confort et dextérité remarquables
- Matériau aux propriétés antistatiques protégeant le porteur des décharges électrostatiques
- Gant peu pelucheux
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 | |
PUR | |
Spécifique | |
Gants antistatiques | |
Unisexe | |
Revêtu | |
13 |
Maille sans coutures | |
Gris | |
PA | |
3131A | |
Maille | |
11-130 |