Learn More
Ansell HyFlex™ 11-130 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Palm
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures
- Doublure en textile en fil continu polyamides haute résistance qui comprend du cuivre
- Des coutures fines et transparentes améliorent le confort de l’utilisateur
- Revêtement en polyuréthane extensible sur la paume pour de meilleures capacités de préhension
- Les propriétés antistatiques offrent à l’utilisateur une protection manuelle contre les décharges électrostatiques
- Faible peluchage pour les applications en salle blanche
Spezifikation
Spezifikation
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Hand | Spécifique |
Matériau | PA |
Type de produit | Gants antistatiques |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 3131A |
Sexe | Unisexe |
Mehr anzeigen |