Learn More
Acide hydroxylamine-O-sulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.80€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2950-43-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H3NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.09 |
Numéro MDL | MFCD00011604 |
Clé InChI | DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide |
CID PubChem | 76284 |
Nom IUPAC | (aminooxy)sulfonic acid |
SMILES | NOS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12560.14 |
25 g |
61.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12560.22 |
100 g |
258.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hydroxylamine-O-sulfonic acid is used in the synthesis of quinolones for the benzodiazepine site of GABAA receptors. It is also used as a polymerization catalyst and an amination reagent. It is involved in the preparation of diazene by reacting with an alkali. It is also used in the inhibition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) as well as (polychlorinated biphenyl) PCB formation in co-combustion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL‘acide hydroxylamine-O-sulfonique est utilisé dans la synthèse des quinolones pour le site benzodiazépine des récepteurs GABAA. Il est également utilisé comme catalyseur de polymérisation et réactif d‘amination. Il participe à la préparation du diazène en réagissant avec un alcali. Il est également utilisé dans l‘inhibition de la formation de PCB de dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) ainsi que de PCB (biphényle polychloré) dans la co-combustion.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Légèrement soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les chlorures acides, les anhydrides acides et les métaux corrodés.
Identifiants chimiques
2950-43-8 | |
113.09 | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
76284 | |
NOS(O)(=O)=O |
H3NO4S | |
MFCD00011604 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide | |
(aminooxy)sulfonic acid |
Spécification
Hydroxylamine-O-sulfonic acid | |
∼210°C (decomposition) | |
MFCD00011604 | |
956566 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
(aminooxy)sulfonic acid | |
76284 | |
0.97 |
2950-43-8 | |
H3NO4S | |
UN3260 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform. | |
NOS(O)(=O)=O | |
113.09 | |
113.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H341-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P260-P264b-P270-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 220-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NC5427000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only