Learn More
Hydroxylamine-O-acide sulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414264
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Hydroxylamine-O-sulfonic acid is used in the synthesis of quinolones for the benzodiazepine site of GABAA receptors. It is also used as a polymerization catalyst and an amination reagent. It is involved in the preparation of diazene by reacting with an alkali. It is also used in the inhibition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) as well as (polychlorinated biphenyl) PCB formation in co-combustion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide hydroxylamine-O-sulfonique est utilisé dans la synthèse des quinolones pour le site benzodiazépine des récepteurs GABAA. Il est également utilisé comme catalyseur de polymérisation et réactif d‘amination. Il participe à la préparation du diazène en réagissant avec un alcali. Il est également utilisé dans l‘inhibition de la formation de PCB de dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) ainsi que de PCB (biphényle polychloré) dans la co-combustion.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Légèrement soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les chlorures acides, les anhydrides acides et les métaux corrodés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2950-43-8
Formule moléculaire H3NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 113.09
Numéro MDL MFCD00011604
Clé InChI DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
CID PubChem 76284
Nom IUPAC Sulfate d’aminohydrogène
SMILES NOS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3260
Beilstein 956566
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Poids de la formule 113.09
Pourcentage de pureté 0.97