Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, purum p.a., ≥ 35 % (RT), Honeywell
Purum p.a., ≥ 35 % (RT)
46.24€ - 207.41€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-84-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 34.014 |
Numéro MDL | MFCD00011333 |
Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
CID PubChem | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
Nom IUPAC | hydrogen peroxide |
SMILES | OO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15677540
|
Honeywell Research Chemicals
95299-500ML |
500 mL | |||||||
15657540
|
Honeywell Research Chemicals
95299-1L |
1 L | |||||||
15667540
|
Honeywell Research Chemicals
95299-2.5L |
2.5 L |
207.41€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
7722-84-1 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
hydrogen peroxide |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Spécification
Hydrogen peroxide solution | |
H2O2 | |
UN2014 | |
1.13g/mL at 20°C | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen peroxide | |
784 | |
34.01g/mol | |
23.3 mmHg (30°C) |
7722-84-1 | |
MFCD00011333 | |
3587191 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
≥35% (RT) |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338 + P310