Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, purum p.a., ≥ 35 % (RT), Honeywell
Code produit. 15677540
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Purum p.a., ≥ 35 % (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC hydrogen peroxide
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide solution
Numéro UN UN2014
Beilstein 3587191
Densité 1.13g/mL at 20°C
Poids de la formule 34.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥35% (RT)
Tension de vapeur 23.3 mmHg (30°C)
Quantité 500 mL