Learn More
Hexachloroplatine(IV) d’hydrogène hydraté, 99,9 %, (à base de métaux en traces), de 38à 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
167.84€ - 1719.56€
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10457182
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
363590010
1 g Flacon en verre
167.84€
1g
10771424
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
363590050
5 g Flacon en verre
688.43€
5g
10501804
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
363590250
25 g Flacon en verre
1719.56€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
26023-84-7
409.80
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
Cl6H2Pt
MFCD00149909
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
38 to 40% Pt
Poudre ou morceaux
Cl6H2Pt
MFCD00149909
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
409.82
Base de métaux à l’état de traces
60.0°C
26023-84-7
38 to 40% (Pt)
H2PtCl6·xH2O
14, 7526
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
409.80
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate