Learn More
Hexachloroplatine(IV) d’hydrogène hydraté, 99,9 %, (à base de métaux en traces), de 38à 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10501804
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Point de fusion 60.0°C
Note relative au nom 38 to 40% Pt
Forme physique Poudre ou morceaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 38 to 40% (Pt)
Formule linéaire H2PtCl6·xH2O
Merck Index 14, 7526
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 409.82
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces