Learn More
Fluorure d’hydrogène-pyridine, 65-70 %, Thermo Scientific Chemicals
38.70€ - 102.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32001-55-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.11 |
Numéro MDL | MFCD00012436 |
Clé InChI | GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine |
CID PubChem | 64774 |
Nom IUPAC | Pyridine ; hydrofluorure |
SMILES | C1=CC=NC=C1.F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10317220
|
Thermo Scientific Acros
180070100 |
10 g | Flacon en plastique |
38.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10773371
|
Thermo Scientific Acros
180070500 |
50 g | Flacon en plastique dans la boîte à étain |
74.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502401
|
Thermo Scientific
180071000 |
100 g | Flacon en plastique dans la boîte à étain |
102.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
32001-55-1 | |
99.11 | |
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N | |
64774 | |
C1=CC=NC=C1.F |
C5H6FN | |
MFCD00012436 | |
pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine | |
Pyridine ; hydrofluorure |
Spécification
Hydrogen fluoride-pyridine | |
32001-55-1 | |
1.1000g/mL | |
C5H6FN | |
16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419 | |
pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine | |
C1=CC=NC=C1.F | |
99.11 | |
99.11 | |
Liquide |
65-70% | |
Jaune à marron | |
65-70% | |
MFCD00012436 | |
1.1 | |
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N | |
Pyridine ; hydrofluorure | |
64774 | |
65-70% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 250-889-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydrogen fluoride-pyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.