Learn More
Fluorure d’hydrogène-pyridine, 65-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10773371
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en plastique dans la boîte à étain
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32001-55-1
Formule moléculaire C5H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 99.11
Numéro MDL MFCD00012436
Clé InChI GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
CID PubChem 64774
Nom IUPAC Pyridine ; hydrofluorure
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen fluoride-pyridine
Note relative au nom 65-70%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 65-70%
Conditionnement Flacon en plastique dans la boîte à étain
Quantité 50 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Gravité spécifique 1.1
Poids de la formule 99.11
Pourcentage de pureté 65-70%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.