Learn More
Chlorure d’hydrogène, pur, solution à 2 N dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
115.58€ - 347.01€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
---|---|
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 2N solution in diethyl ether |
CAS | 7647-01-0, 60-29-7 |
Concentration | 1,90 à 2,20N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10364552
|
Thermo Scientific
368471000 |
100 ml | Flacon en verre AcroSeal™ |
115.58€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782164
|
Thermo Scientific Acros
368478000 |
800 ml | Flacon en verre AcroSeal™ |
347.01€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
2N solution in diethyl ether | |
1,90 à 2,20N | |
0,74 | |
ClH | |
Liquide | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Pures |
Incolore | |
7647-01-0, 60-29-7 | |
0,7400 g/ml | |
−40°C | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
10, 4701 | |
Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans la plupart des solvants organiques | |
Cl | |
313 | |
36.45 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
Extremely flammable liquid and vapor.
May form explosive peroxides.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Hydrogen chloride, 1N solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.