Learn More
Chlorure d’hydrogène, pur, solution à 2 N dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 368478000
303.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21665" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
2N solution in diethyl ether | |
1,90 à 2,20N | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
−40°C | |
ClH | |
Liquide | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 |
Incolore | |
7647-01-0, 60-29-7 | |
0,7400 g/ml | |
0,74 | |
800 ml | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
10, 4701 | |
Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans la plupart des solvants organiques | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Pures |
Sécurité et traitement
- Hydrogen chloride, 1N solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.