Learn More
Hydrofluoric Acid, 48%, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS, 48 %
41.38€ - 62.31€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FH |
Poids moléculaire (g/mol) | 20.01 |
Numéro MDL | MFCD00011346 |
Clé InChI | KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
CID PubChem | 14917 |
ChEBI | CHEBI:29228 |
Nom IUPAC | hydrogen fluoride |
SMILES | F |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7664-39-3 | |
20.01 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
14917 | |
hydrogen fluoride |
FH | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
CHEBI:29228 | |
F |
Spécification
Hydrofluoric acid | |
Colorless | |
-35°C | |
1.15g/mL at 25°C | |
25mmHg (20°C) | |
Liquide | |
UN1790B | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen fluoride | |
14917 | |
20.01g/mol |
Acidic | |
7664-39-3 | |
∼105°C | |
Stinging | |
FH | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
F | |
20.01 | |
CHEBI:29228 | |
48% |
Sécurité et traitement
P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
missing translation for 'dotInformation' : 6.1(8) / PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-634-8