Learn More
Hydrofluoric Acid, 48%, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15608460
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Réactif ACS, 48 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-39-3
Formule moléculaire FH
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
Numéro MDL MFCD00011346
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nom IUPAC hydrogen fluoride
SMILES F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
pH Acidic
Couleur Colorless
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition ∼105°C
Densité 1.15g/mL at 25°C
Odeur Stinging
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 25mmHg (20°C)
Quantité 25 mL
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1790B
Poids de la formule 20.01g/mol
Pourcentage de pureté 48%