Learn More
Acide chlorhydrique, pur, fumant, solution 37 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Acide chlorhydrique, 35,0 à 39,0 %, ClH, numéro CAS 7647-01-0, 7732-18-5, chlorhydrure d’acide, acide chlorhydrique anhydre, chloorwaterstof, acide chlorohydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène (HCl), acide muriatique, esprit-de-sel, 10 L, 57,0°C, CHEBI:17883
37.06€ - 213.22€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10724641
|
Thermo Scientific Acros
124620010 |
1 L | Bouteille en verre |
37.06€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10506033
|
Thermo Scientific Acros
124620011 |
1 L | Flacon en plastique |
37.06€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10396570
|
Thermo Scientific
124620025 |
2,5 L | Bouteille en verre |
66.79€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10251183
|
Thermo Scientific Acros
124620026 |
2,5 L | Bouteille en plastique |
66.23€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10478470
|
Thermo Scientific Acros
124620100 |
10 L | Récipient en plastique |
109.55€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10113080
|
Thermo Scientific Acros
124620250 |
25 L | Récipient en plastique |
213.22€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-01-0, 7732-18-5 | |
36.46 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
ClH | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
Spécification
Hydrochloric acid | |
-35,0°C | |
1,1800 g/ml | |
ClH | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46 | |
Pures |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
57,0°C | |
1,18 | |
1,9 mPa.s (15°C) | |
Solution | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
Solubilité dans l’eau : miscible :823 g/L (0°C) ; 561 g/L (60°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène et l’éther, insoluble dans les hydrocarbures | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
35.0 to 39.0% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut être corrosif pour les métaux.
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep only in original container.
Absorb spillage to prevent material damage. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger