Learn More
Acide chlorhydrique, pur, fumant, solution 37 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10113080
Acide chlorhydrique, pur, fumant, solution 37 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113080 Tous les produits Thermo Scientific Produits
25 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10113080
Marque: Thermo Scientific Acros 124620250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide chlorhydrique, 35,0 à 39,0 %, ClH, numéro CAS 7647-01-0, 7732-18-5, chlorhydrure d’acide, acide chlorhydrique anhydre, chloorwaterstof, acide chlorohydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène (HCl), acide muriatique, esprit-de-sel, 10 L, 57,0°C, CHEBI:17883
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Point de fusion -35,0°C
Point d’ébullition 57,0°C
Densité 1,1800 g/ml
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1,18
Quantité 25 L
Viscosité 1,9 mPa.s (15°C)
Formule linéaire HCl
Forme physique Solution
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : miscible :823 g/L (0°C) ; 561 g/L (60°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène et l’éther, insoluble dans les hydrocarbures
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 35.0 to 39.0%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, pur, fumant, solution 37 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals >