Learn More
Acide chlorhydrique, 1 M
Pour une utilisation en laboratoire, titrations, ASTM D-4047
151.00€ - 450.00€
Spécification
Aspect | Incolore |
---|---|
pH | < 1 |
Composition | Acide chlorhydrique 1 mol/l |
Concentration | 36,461 g HCl/l H2O = 1 N (±0,002/20°C) |
Densité | 1,02 g/ml |
Odeur | Inodore |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11913133
|
Chem Lab
CL05.0311.9010 |
10 L |
151.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11933133
|
Chem Lab
CL05.0311.9520 |
20 L |
450.00€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Incolore | |
Acide chlorhydrique 1 mol/l | |
1,02 g/ml | |
Liquide |
< 1 | |
36,461 g HCl/l H2O = 1 N (±0,002/20°C) | |
Inodore | |
Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Acide chlorhydrique 1 mol/l
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid 1