Learn More
Acide chlorhydrique, 1 M
Code produit. 11913133
Click to view available options
Quantité:
10 L
20 L
Pour une utilisation en laboratoire, titrations, ASTM D-4047
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC Chlorane
SMILES Cl
Spécification
Aspect Incolore
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
pH < 1
Composition Acide chlorhydrique 1 mol/l
Concentration 36,461 g HCl/l H2O = 1 N (±0,002/20°C)
Densité 1,02 g/ml
Odeur Inodore
Conditionnement PE
Normalité 1N (±0,002 à 20°C)
Quantité 10 L
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1789
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 36.46g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36,461 g de HCl pour 1 L de H2O
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide chlorhydrique 1 mol/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: HCl/H2O