Learn More
Acide chlorhydrique, 0,1 M
158.00€ - 219.00€
Spécification
Aspect | Incolore |
---|---|
pH | < 2 |
Composition | Acide chlorhydrique 0,1 mol/L de propanol-2 |
Concentration | 3,646 g HCl/l C3H8O = 0,1 N (±0,0002/20°C) |
Densité | 0,79 g/ml |
Odeur | 2-propanol |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11933094
|
Chem Lab
CL05.0320.1000 |
1 L |
158.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11953113
|
Chem Lab
CL05.0307.5500 |
5 L |
219.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Incolore | |
Acide chlorhydrique 0,1 mol/L de propanol-2 | |
0,79 g/ml | |
Liquide |
< 2 | |
3,646 g HCl/l C3H8O = 0,1 N (±0,0002/20°C) | |
2-propanol | |
Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Fermé dans un endroit bien ventilé.Tenir à l’écart des sources d’inflammation et de chaleur.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Acido clorhídrico 0.1 mol/l en Propanol-2
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid