Learn More
Acide chlorhydrique, 0,1 M
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Spécification
Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 2 |
Composition | Acide chlorhydrique 0,1 mol/l |
Concentration | 3,646 g HCl/l H2O = 0,1 N (±0,0002/20°C) |
Densité | 1 g/ml |
Odeur | Inodore |
Quantité | 5 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid 0.1 mol/l
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: HCl/H2O