Learn More
Hydrazine monohydratée, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.00€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7803-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H6N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 50.06 |
Numéro MDL | MFCD00149931 |
Clé InChI | IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
CID PubChem | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
SMILES | O.NN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14005.18 |
50 g |
24.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14005.36 |
500 g |
49.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14005.0E |
2500 g |
170.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hydrazine monohydrate is used as a reducing agent. It is also used in water treatment, especially effluents and industrial boilers, metal treatment and mine extraction process, and synthesis of active ingredients in the pharmaceutical industry like 3-amino-1,2,4-triazole cefazolin, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, metazachlor metamitron pyrazole, metribuzin, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole, and triadimefon. It is involved in the preparation of heterocycles like pyrazoles and pyridazines. It is actively involved in the Wolff-Kishner reduction, which converts the carbonyl group of a ketone into a methylene bridge through a hydrazone intermediate. Further, it is used to cleave N-alkylated phthalimide derivatives. In the Einhorn-Brunner reaction, it reacts with imides to get triazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydrazine monohydratée est utilisée comme agent réducteur. Elle intervient également dans le traitement de l’eau, en particulier dans les effluents et les chaudières industrielles, dans le traitement des métaux et le processus d’extraction minière, ainsi que pour la synthèse d’ingrédients actifs dans l’industrie pharmaceutique (céfazoline 3-amino-1,2,4-triazole, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, métazachlore-métamitron-pyrazole, métribuzine, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole et triadiméfon). Elle est impliquée dans la préparation d’hétérocycles tels que les pyrazoles et les pyridazines. Elle participe activement à la réduction de Wolff-Kishner, qui convertit le groupe carbonyle d’une cétone en pont de méthylène par une hydrazone intermédiaire. Elle est par ailleurs employée dans le clivage des dérivés N-alkylés du phtalimide. Dans la réaction d’Einhorn-Brunner, elle réagit avec les imides pour obtenir des triazoles.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’alcool. Immiscible avec le chloroforme, les hydrocarbures et l’éther.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.alfa.com. Incompatible avec les agents oxydants, l’oxygène, le cuivre, les matières organiques et le zinc.
Identifiants chimiques
7803-57-8 | |
50.06 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
O.NN |
H6N2O | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 |
Spécification
120°C to 121°C | |
-52°C | |
H6N2O | |
MFCD00149931 | |
75°C (167°F) | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
hydrate d’hydrazine | |
24654 | |
50.06 (32.05 Anhydrous) | |
Amine-like | |
1.027 |
Hydrazine monohydrate | |
7803-57-8 | |
H2NNH2·H2O | |
UN2030 | |
14,4771 | |
Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether. | |
O.NN | |
50.06 | |
CHEBI:35511 | |
≥98% | |
1.431 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H310-H330-H350-H314-H318-H227-H317
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311-H314-H317-H330-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION AQUEUSE D’HYDRAZINE
missing translation for 'einecsNumber' : 206-114-9
missing translation for 'rtecsNumber' : MV4590000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only