Learn More
Hydrazine monohydratée, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hydrazine monohydrate is used as a reducing agent. It is also used in water treatment, especially effluents and industrial boilers, metal treatment and mine extraction process, and synthesis of active ingredients in the pharmaceutical industry like 3-amino-1,2,4-triazole cefazolin, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, metazachlor metamitron pyrazole, metribuzin, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole, and triadimefon. It is involved in the preparation of heterocycles like pyrazoles and pyridazines. It is actively involved in the Wolff-Kishner reduction, which converts the carbonyl group of a ketone into a methylene bridge through a hydrazone intermediate. Further, it is used to cleave N-alkylated phthalimide derivatives. In the Einhorn-Brunner reaction, it reacts with imides to get triazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrazine monohydratée est utilisée comme agent réducteur. Elle intervient également dans le traitement de l’eau, en particulier dans les effluents et les chaudières industrielles, dans le traitement des métaux et le processus d’extraction minière, ainsi que pour la synthèse d’ingrédients actifs dans l’industrie pharmaceutique, comme la céfazoline 3-amino-1,2,4-triazole, le rizatriptan, l’anastrozole, le fluconazole, le métazachlore métamitron pyrazole, la métribuzine, le paclobutrazol, le diclobutrazole, le propiconazole et le triadiméfon. Elle est impliquée dans la préparation d’hétérocycles tels que les pyrazoles et les pyridazines. Elle participe activement à la réduction de Wolff-Kishner, qui convertit le groupe carbonyle d’une cétone en pont de méthylène par une hydrazone intermédiaire. Elle est par ailleurs employée dans le clivage des dérivés N-alkylés du phtalimide. Dans la réaction d’Einhorn-Brunner, elle réagit avec les imides pour obtenir des triazoles.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’alcool. Non miscible avec le chloroforme, les hydrocarbures et l’éther.
Remarques
Précautions particulières de manipulation requises. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.alfa.com. Incompatible avec les agents oxydants, l’oxygène, le cuivre, les matières organiques et le zinc.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 120°C to 121°C |
Nom chimique ou matériau | Hydrazine monohydrate |
Point de fusion | -52°C |
Quantité | 2500 g |
Formule linéaire | H2NNH2·H2O |
Numéro UN | UN2030 |
Point d’éclair | 75°C (167°F) |
Merck Index | 14,4771 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether. |
Nom IUPAC | hydrate d’hydrazine |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Hydrazine monohydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrazine monohydrate