Learn More
Dichlorhydrate d’hydrazine, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
À utiliser comme piégeur de chlore dans les flux de gaz Hcl
73.77€ - 268.34€
Identifiants chimiques
CAS 5341-61-7
Formule moléculaire ClH5N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.50
Numéro MDL MFCD00064543
Clé InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
CID PubChem 17548
Nom IUPAC hydrazine ; dichlorohydrate
SMILES [H+].[Cl-].NN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11332988
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032725.22
100 g
73.77€
100g
11342988
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032725.36
500 g
268.34€
500g
Description
Description
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
5341-61-7
68.50
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
17548
[H+].[Cl-].NN
ClH5N2
MFCD00064543
hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
hydrazine ; dichlorohydrate
Spécification
200°C (decomposition)
198°C
5341-61-7
Cristallisation ou grumeau
ClH5N2
hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
hydrazine ; dichlorohydrate
17548
Odorless
1.42g/cm3
Hydrazine dihydrochloride
Special handling precautions required
Blanc
>98%
MFCD00064543
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
[H+].[Cl-].NN
68.50
104.97
White crystalline or lump
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P311-P312-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H317-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 226-283-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MV2298000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Hydrazine, dichlorhydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.