Learn More
Dichlorhydrate d’hydrazine, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 200°C (decomposition) |
Nom chimique ou matériau | Hydrazine dihydrochloride |
Point de fusion | 198°C |
Note relative au nom | Special handling precautions required |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristallisation ou grumeau |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol |
Poids de la formule | 104.97 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrazine, dichlorhydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.