Learn More
HYDRANAL™ - Étalon d’eau KF-Oven 220 °C-230 °C, Étalon pour vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™
Norme pour la vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼ 5,55 %, valeur exacte sur rapport d’analyse)
47.88€ - 212.36€
Identifiants chimiques
CAS 6100-05-6
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15624400
Afficher les documents
Honeywell-Hydranal
34748-10G
10 g
47.88€
10g
15634400
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
34748-6X10G
6 x 10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
  • Large gamme de produits pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer, ainsi que l’application indirecte au four
  • Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 9001
  • Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
  • Conditionnement pratique
  • Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
Spécification
Identifiants chimiques
6100-05-6
Spécification
HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
6100-05-6
Flacon en verre
NONH for all modes of transport
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C