Learn More
HYDRANAL™ - Étalon d’eau KF-Oven 220 °C-230 °C, Étalon pour vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15634400
Click to view available options
Quantité:
10 g
6 x 10 g
Norme pour la vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼ 5,55 %, valeur exacte sur rapport d’analyse)
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
  • Large gamme de produits pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer, ainsi que l’application indirecte au four
  • Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 9001
  • Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
  • Conditionnement pratique
  • Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6100-05-6
Formule moléculaire C6H7K3O8
Poids moléculaire (g/mol) 324.41
Clé InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
CID PubChem 87090819
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopentanedioïque ; sodium ; hydrate
SMILES O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
Note relative au nom Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%, exact value on report of analysis)
Densité 1.980 g/cm3
Quantité 6 x 10 g
% max. CAS 100.0000%
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro UN NONH for all modes of transport
Qualité Karl Fischer