Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E d’éthanol, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol), Honeywell™ Fluka™
Agent pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol)
52.47€ - 381.34€
Spécification
Numéro UN UN1170
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15654370
Afficher les documents
Honeywell-Hydranal
34732-100ML
100 mL
52.47€
100mL
15694370
Afficher les documents
Honeywell-Hydranal
34732-500ML
500 mL
72.61€
500mL
15664370
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Hydranal
34732-1L
1 L
116.32€
1L
15674370
Afficher les documents
Honeywell-Hydranal
34732-2.5L
2.5 L
225.55€
2.50L
15614380
Afficher les documents
Honeywell-Hydranal
34732-6X500ML
6 x 500 mL
381.34€
6 pièces
Description
Description
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal :
  • Grande vitesse de titration
  • Haute précision pour de petites quantités d’eau
  • Capacité de tampon élevée
  • Titre exact et stable
  • Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
  • Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Composition améliorée
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
Spécification
Spécification
UN1170
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P260-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HYDRANAL™ - Titrant 5 E d’éthanol, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol), Honeywell™ Fluka™