Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E d’éthanol, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol), Honeywell™ Fluka™
Agent pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol)
Marque: Honeywell-Hydranal 34732-6X500ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal :
- Grande vitesse de titration
- Haute précision pour de petites quantités d’eau
- Capacité de tampon élevée
- Titre exact et stable
- Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
- Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Composition améliorée
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
Spécification
HYDRANAL™-Titrant 5 E | |
12°C (53.6°F) | |
UN1170 |
0.89g/mL | |
6 x 500 mL |