Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile marrons Hyd-Tuf™ série 52-502
Remplace le gant à usage général en cuir classique dans les applications à usage moyen. Plus flexible, plus confortable, bien plus résistant. Offre un ajustement étroit et confortable tout en amortissant la main en toute sécurité.
61.05€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Description
- Résistance supérieure à l’abrasion et bonne protection contre les accrocs, les coupures et la perforation
- Imprégnation nitrile haute performance
- Excellente préhension sèche.
- Facilite et accélère la manipulation.
- Repousse efficacement la graisse, l’huile et la saleté
- Lavable en toute sécurité par machine : ne rétrécit pas, ne raidit pas ou ne perd pas sa forme.
- Plus hygiénique et plus durable, peuvent être réutilisés de manière sûre et économique.
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants de poids moyen | |
Maille | |
Paume entièrement enduite | |
Résistance supérieure à l’abrasion et bonne protection contre les accrocs, les coupures et la perforation |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 3111 | |
Nitrile | |
52 / 502 | |
Jersey de coton | |
144 paires | |
52-502 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile marrons Hyd-Tuf™ série 52-502