Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile marrons Hyd-Tuf™ série 52-502
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- Résistance supérieure à l’abrasion et bonne protection contre les accrocs, les coupures et la perforation
- Imprégnation nitrile haute performance
- Excellente préhension sèche.
- Facilite et accélère la manipulation.
- Repousse efficacement la graisse, l’huile et la saleté
- Lavable en toute sécurité par machine : ne rétrécit pas, ne raidit pas ou ne perd pas sa forme.
- Plus hygiénique et plus durable, peuvent être réutilisés de manière sûre et économique.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 10 |
Modèle | 52 / 502 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Jersey de coton |
Type de paume | Paume entièrement enduite |