Learn More
Eau HyClone™, de qualité de biologie moléculaire
Pour les applications critiques impliquant des nucléotides tels que l’ARN et l’ADN. L’eau HyClone™ de qualité biologie moléculaire ne contient pas de DEPC ni d’autres produits chimiques cancérigènes.
13.20€ - 197.00€
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10275262
Afficher les documents Détails de la promotion
HyClone products Cytiva
SH30538.01
100 ml
13.20€
100mL
10787944
Afficher les documents Détails de la promotion
HyClone products Cytiva
SH30538.02
500 mL
28.80€
500mL
10307052
Afficher les documents Détails de la promotion
HyClone products Cytiva
SH30538.03
1000 ml
47.15€
1000mL
10247783
Afficher les documents Détails de la promotion
HyClone products Cytiva
SH30538.FS
6 x 500 ml
126.00€
6 pièces
10452915
Afficher les documents Détails de la promotion
HyClone products Cytiva
SH30538.LS
6 x 1 L
197.00€
6 pièces
Description
Description
  • Format : Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois
Recommended Storage : 2° à 30°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau HyClone™, de qualité de biologie moléculaire