Learn More
Eau HyClone™, de qualité de biologie moléculaire
Code produit. 10247783
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 L
Pour les applications critiques impliquant des nucléotides tels que l’ARN et l’ADN. L’eau HyClone™ de qualité biologie moléculaire ne contient pas de DEPC ni d’autres produits chimiques cancérigènes.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 6 x 500 ml