Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé testé pour la tétracycline HyClone™, origine américaine
SVF comprenant des niveaux indétectables de tétracycline
670.00€ - 700.00€
Spécification
Pays d’origine | États-Unis |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de spécialité | Détection de tétracycline |
Quantité | 500 mL |
Concentration en endotoxines | ≤ 10 UE/ml |
Code produit | Marque | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17692065
|
Cytiva
SH30071.03TH |
Inactivé par la chaleur |
670.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17602075
|
Cytiva
SH30071.03TIH25-40 |
Inactivé par la chaleur, irradié aux rayons gamma (25 à 40 doses) |
700.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le SVF testé pour la tétracycline est conçu pour les chercheurs utilisant des systèmes d’expression génétique régulés par tétracycline dans des cellules de culture et convient aux études d’expression dans des systèmes d’activation/désactivation de tétracycline.Spécification
États-Unis | |
Détection de tétracycline | |
≤ 10 UE/ml | |
≤ 10 mg/dl |
Liquide | |
500 mL | |
Oui |