Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé testé pour la tétracycline HyClone™, origine américaine
SVF comprenant des niveaux indétectables de tétracycline
Marque: Cytiva SH30071.03TIH25-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le SVF testé pour la tétracycline est conçu pour les chercheurs utilisant des systèmes d’expression génétique régulés par tétracycline dans des cellules de culture et convient aux études d’expression dans des systèmes d’activation/désactivation de tétracycline.Specifications
États-Unis | |
Détection de tétracycline | |
Inactivé par la chaleur, irradié aux rayons gamma (25 à 40 doses) | |
Oui |
Liquide | |
500 mL | |
≤ 10 UE/ml | |
≤ 10 mg/dl |