Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né supplémenté en fer HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
74.97€ - 171.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG |
---|---|
Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10761274
|
Cytiva
SH30626.02 |
500 mL | Néant | N/A | |||||
12330043
|
Cytiva
SH30626.02IR |
500 mL | Irradiés | N/A | |||||
11582830
|
Cytiva
SH30626.03 |
1000 mL | Néant | N/A | |||||
12694217
|
Cytiva
SH30626.03HI |
1000 mL | Inactivé par la chaleur | N/A | |||||
12684217
|
Cytiva
SH30626.03IR |
1000 mL | Irradiés | N/A | |||||
17236946
|
Cytiva
SH30626.03IR25-40 |
1000 mL | Irradié (25 à 40 doses) | N/A | |||||
Description
- Sécurité assurée contre les maladies bovines
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
- Uniformité et cohérence entre les flacons garanties
Spécification
Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Nouvelle-Zélande | |
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
≤ 25 mg/dl | |
Oui |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Stérile | |
le; 25 EU/ml | |
HyClone™ |