Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né supplémenté en fer HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Marque: Cytiva SH30626.03IR25-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Liquide | |
Sérum de veau | |
Stérile | |
Irradié (25 à 40 doses) | |
Non | |
Oui |
Lactodéshydrogénase | |
Nouvelle-Zélande | |
Phosphatase alcaline | |
1000 mL | |
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
HyClone™ | |