Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Pour les applications nécessitant du sérum sans composants à faible poids moléculaire.
93.55€ - 735.00€
Spécification
Pays d’origine | États-Unis |
---|---|
Type de spécialité | Dialysé |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
Qualité | Filtré pour spécialités |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12349822
|
Cytiva
SH30079.01 |
50 ml | Aucun |
93.55€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11521841
|
Cytiva
SH30079.02 |
100 mL | Néant |
161.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12379822
|
Cytiva
SH30079.02HI |
100 mL | Inactivé par la chaleur |
180.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10594553
|
Cytiva
SH30079.03 |
500 mL | Néant |
675.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11960958
|
Cytiva
SH30079.03HI |
500 mL | Inactivé par la chaleur |
720.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12309832
|
Cytiva
SH30079.03IR |
500 mL | Gamma Irradiated | ||||||
12604207
|
Cytiva
SH30079.01HI |
50 mL | Inactivé par la chaleur |
112.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16281092
|
Cytiva
SH30079.03IR25-40 |
500 mL | Irradié par rayons gamma (25 à 40 doses) |
720.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17652075
|
Cytiva
SH30079.03IH25-40 |
500 mL | Inactivé par la chaleur, irradié aux rayons gamma (25 à 40 doses) |
735.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
Spécification
États-Unis | |
Stérile | |
Filtré pour spécialités | |
≤ 10 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |
Dialysé | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
≤ 10 EU/ml | |
Non |