Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Pour les applications nécessitant du sérum sans composants à faible poids moléculaire.
Marque: Cytiva SH30079.03IH25-40
695.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
Spécification
Vitamine D 25-dihydroxy, Albumine, Phosphatase alcaline, B1 | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2°C et 8°C. | |
Dialysé | |
Stérile | |
Filtré pour spécialités | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV | |
Oui | |
Non |
Certifié par l’EMEA | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Inactivé par la chaleur, irradié aux rayons gamma (25 à 40 doses) | |
≤ 10 UE/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |