Learn More
Invitrogen™ Human Sortilin ELISA Kit
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 4995.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | récepteur NT de 100 kDa ; 2900053A11Rik ; AI852375 ; glycoprotéine 110 ; glycoprotéine 95 ; Gp110 ; Gp95 ; LDLCQ6 ; mNTR3 ; récepteur de neurotensine 3 ; NT3 ; NTR3 ; Nts3 ; Ntsr3 ; Sort1 ; sortiline ; sortiline 1 |
---|---|
Plage de dosage | 0,819 à 200 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,81 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17135219
|
Invitrogen™
EH433RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17834150
|
Invitrogen™
EH433RBX10 |
10 x 96 tests |
4995.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17104743
|
Invitrogen™
EH433RB |
96 dosages |
654.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sortilin.
Sortilin functions as a sorting receptor in the Golgi compartment and as a clearance receptor on the cell surface. Sortilin is required for protein transport from the Golgi apparatus to the lysosomes by a pathway that is independent of the mannose-6-phosphate receptor (M6PR). It is also required for protein transport from the Golgi apparatus to the endosomes. Sortilin promotes neuronal apoptosis by mediating endocytosis of the proapoptotic precursor forms of BDNF (proBDNF) and NGFB (proNGFB). Also, Sortilin acts as a receptor for neurotensin.Spécification
récepteur NT de 100 kDa ; 2900053A11Rik ; AI852375 ; glycoprotéine 110 ; glycoprotéine 95 ; Gp110 ; Gp95 ; LDLCQ6 ; mNTR3 ; récepteur de neurotensine 3 ; NT3 ; NTR3 ; Nts3 ; Ntsr3 ; Sort1 ; sortiline ; sortiline 1 | |
0,81 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Sort1 | |
<10% | |
HRP | |
Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl | |
Sortiline | |
4 h 45 min |
0,819 à 200 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q99523 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |