Learn More
Invitrogen™ Human Sortilin ELISA Kit
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH433RBX5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sortilin.
La sortiline fonctionne comme récepteur de tri dans le compartiment de Golgi et comme récepteur de dégagement sur la surface cellulaire. La sortiline est requise pour le transport des protéines de l’appareil de Golgi vers les lysosomes par une voie indépendante du récepteur mannose-6-phosphate (M6PR). Elle est également nécessaire pour le transport des protéines de l’appareil de Golgi aux endosomes. La sortiline favorise l‘apoptose neuronale en médiant l‘endocytose des formes précurseurs proapoptotiques du BDNF (proBDNF) et du NGFB (proNGFB). De plus, la sortiline agit comme récepteur de la neurotensine.Spécification
récepteur NT de 100 kDa ; 2900053A11Rik ; AI852375 ; glycoprotéine 110 ; glycoprotéine 95 ; Gp110 ; Gp95 ; LDLCQ6 ; mNTR3 ; récepteur de neurotensine 3 ; NT3 ; NTR3 ; Nts3 ; Ntsr3 ; Sort1 ; sortiline ; sortiline 1 | |
0,81 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Sort1 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,819 à 200 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q99523 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl | |
Sortiline | |
4 h 45 min |