Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go! TGF bêta 1 humain/de souris eBioscience™ Kit, 2e génération
Kit ELISA non revêtu avec plaques
221.00€ - 782.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01137, P04202 |
---|---|
Plage de dosage | 8-1,000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 8 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15521227
|
Invitrogen™
88-8350-76 |
20 x 96 tests |
782.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15541227
|
Invitrogen™
88-8350-86 |
10 x 96 tests |
544.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15298897
|
Invitrogen™
88-8350-22 |
2 x 96 tests |
221.00€
2 kits |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu du facteur de croissance transformant bêta 1 (TGFβ1) humain/de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines du TGFβ1 humain/de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
TGF bêta-1 (TGFB1, bêta de facteur de croissance transformant 1) est un élément polypeptide de la superfamille de cytokines du facteur de croissance bêta transformant, trouvée presque omniprésente dans les tissus. Le facteur de croissance transformant (TGF)-b est stocké dans la matrice extracellulaire comme un complexe latent avec son prodomaine. L’activation de la TGF bêta-1 nécessite la liaison de l’intégrine aV à une séquence RGD dans le prodomaine et l’effort de force dans ce domaine, qui est maintenu dans la matrice extracellulaire par des protéines de liaison TGF-b latentes. Les formes latentes sont des complexes de TGF bêta-1, une partie amino-terminale du précurseur de TGF bêta, désigné TGF-LAP (peptide associé à la latence TGF), et une protéine de liaison spécifique, connue sous le nom de LTBP. La TGF bêta-1 permet de réguler la prolifération, la différenciation, l’adhérence et la migration dans de nombreux types de cellules. De nombreuses cellules possèdent des récepteurs TGF bêta, et la protéine régule positivement et négativement de nombreux autres facteurs de croissance. Le TGF bêta-1 est clivé en un peptide associé à la latence et un peptide TGF bêta-1 mature, et il se trouve sous une forme latente composée d’un homodimère TGFB1, d’un homodimère LAP et d’une protéine liant TGFB1 latente, ou sous une forme active composée d’un homodimère TGF bêta-1. Le peptide mature peut également former des hétérodimères avec d’autres éléments de la famille bêta de TGF. Le gène de la TGF bêta-1 est fréquemment régulé dans les cellules tumorales, et les mutations dans ce gène entraînent la maladie de Camurati-Engelmann et la fibrose kystique.
Spécification
P01137, P04202 | |
8 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humain, souris. | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFN-g,Ifg | |
HRP | |
Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 100 μl | |
Transformation du facteur de croissance bêta 1, TGF-b1 | |
1 h 45 min |
8-1,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
21803, 7040 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons., Plaques à 96 puits : Plaques à fond plat Corning Costar (incluses avec les n° de catalogue se terminant par -22 ; -76 ; et -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humain, souris. | |
24 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche