Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go! TGF bêta 1 humain/de souris eBioscience™ Kit, 2e génération
Spécialement conçu pour une mesure exacte et précise des niveaux de protéine TGF bêta 1 chez l’humain ou la souris à partir d’échantillons, y compris les surnageants de sérum, de plasma et de culture cellulaire. Ce kit de deuxième génération a une sensibilité accrue avec une gamme de 8 à 1000 pg/ml.
Marque: Invitrogen™ 88-8350-22
147.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes:
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement.Tampon de revêtement PBS ELISA 10X
- Diluant de dosage.Concentré 5X
- Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat.Solution de tétraméthylbenzidine (TMB)
- Certificat d’analyse.Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons.
Description
Le kit ELISA non revêtu du facteur de croissance transformant bêta 1 (TGFβ1) humain/de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines du TGFβ1 humain/de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
TGF bêta 1 humain / de souris Ready-SET-Go! Le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA).Spécification
P01137, P04202 | |
8 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humain, souris. | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFN-g,Ifg | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humain, souris. | |
24 h 30 min |
8-1,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
21803, 7040 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons., Plaques à 96 puits : Plaques à fond plat Corning Costar (incluses avec les n° de catalogue se terminant par -22 ; -76 ; et -86) | |
2 x 96 tests | |
Plasma, 20 μl ; Sérum, 20 μl ; Surnageant, 100 μl | |
Transformation du facteur de croissance bêta 1, TGF-b1 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche