Learn More
Invitrogen™ Human HEXA ELISA Kit
Human HEXA quantitates human HEXA in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH241RB
Description
Human HEXA quantitates human HEXA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human HEXA.
Ce gène code la sous-unité alpha de l’enzyme lysosomale bêta-hexosaminidase qui, avec la protéine activatrice du cofacteur GM2, catalyse la dégradation du ganglioside GM2 et d’autres molécules contenant des N-acétyl-hexosamines terminales. La bêta-hexosaminidase est composée de deux sous-unités, alpha et bêta, qui sont codées par des gènes distincts. Les sous-unités bêta-hexosaminidase alpha et bêta font partie de la famille 20 des glycosyles hydrolases. Les mutations dans les gènes des sous-unités alpha ou bêta entraînent une accumulation de gangliosides GM2 dans les neurones et des troubles neurodégénératifs appelés gangliosidoses à GM2. Les mutations du gène de la sous-unité alpha entraînent la maladie de Tay-Sachs (gangliosidose à GM2 de type I).
Spécification
Sous-unité alpha de la bêta-hexosaminidase ; sous-unité alpha de la bêta-N-acétylhexosaminidase ; EC 3.2.1 ; EC 3.2.1.52 ; Hex-1 ; Hexa ; hexosaminidase A ; hexosaminidase A (alpha polypeptide) ; sous-unité A de l’hexosaminidase ; sous-unité alpha de l’hexosaminidase ; sous-unité alpha de l’hexose aminidase A (alpha polypeptide) ; MGC99608 ; sous-unité alpha de l’acétyl-bêta-glucosaminidase ; TSD | |
0,082 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HEXA | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,082 à 20 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P06865 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
HEXA | |
4 h 45 min |