Learn More
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant.
670.00€ - 5210.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | CAAF1 ; CAGC ; Calcitrermine ; protéine liant le calcium dans le liquide amniotique 1 ; calgranuline C ; calgranuline-C ; CGRP ; EN RAGE ; Enrage ; EN-RAGE ; protéine de liaison de la RAGE nouvellement identifiée extracellulaire ; protéine de migration inhibitrice liée au facteur 6 ; MRP6 ; MRP-6 ; protéine S100 de Neutrophil ; p6 ; Protéine S100 A12 ; protéine S100-A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 (calgranuline C) ; S100A12 |
---|---|
Plage de dosage | 0,82 à 200 ng/mL |
Sensibilité du dosage | 0,82 ng/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17184919
|
Invitrogen™
EH170RBX5 |
5 x 96 tests |
2690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17134453
|
Invitrogen™
EH170RB |
96 dosages |
670.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18557944
|
Invitrogen™
EH170RBX10 |
10 x 96 tests |
5210.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100A12 is proposed to be involved in specific calcium-dependent signal transduction pathways and its regulatory effect on cytoskeletal components may modulate various neutrophil activities. S100A12 is also a ligand for RAGE. Interaction with RAGE on mononuclear phagocytes, lymphocytes and endothelium triggers cellular activation. Nuclear factor kappa B, a key transcription factor for inflammatory events, is activated by S100A12/RAGE. S100A12 has also been shown to have anti-microbial properties.Spécification
CAAF1 ; CAGC ; Calcitrermine ; protéine liant le calcium dans le liquide amniotique 1 ; calgranuline C ; calgranuline-C ; CGRP ; EN RAGE ; Enrage ; EN-RAGE ; protéine de liaison de la RAGE nouvellement identifiée extracellulaire ; protéine de migration inhibitrice liée au facteur 6 ; MRP6 ; MRP-6 ; protéine S100 de Neutrophil ; p6 ; Protéine S100 A12 ; protéine S100-A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 (calgranuline C) ; S100A12 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
P80511 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
S100A12 | |
4 h 45 min |
0,82 à 200 ng/mL | |
Biotine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
S100A12 | |
<10% | |
HRP | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |