Learn More
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH170RBX5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 est un membre de la famille S100 de protéines contenant 2 motifs de liaison calcique main EF. Les protéines S sont localisées dans le cytoplasme et/ou le noyau d’un large éventail de cellules et participent à la régulation d’un certain nombre de processus cellulaires tels que la progression et la différenciation du cycle cellulaire Il a été suggéré que S100A12 est impliquée dans des voies spécifiques de transduction de signal dépendante du calcium et son effet réglementaire sur les composants cytosquelettiques peut moduler diverses activités neutrophiles. S100A12 est également un ligand pour le RAGE. L’interaction avec RAGE sur les phagocytes mononucléaires, les lymphocytes et l’endothélium déclenche l’activation cellulaire. Le facteur nucléaire kappa B, facteur clé de transcription des événements inflammatoires, est activé par S100A12 / RAGE. Il a également été démontré que le S100A12 possède des propriétés antimicrobiennes.Spécification
CAAF1 ; CAGC ; Calcitrermine ; protéine liant le calcium dans le liquide amniotique 1 ; calgranuline C ; calgranuline-C ; CGRP ; EN RAGE ; Enrage ; EN-RAGE ; protéine de liaison de la RAGE nouvellement identifiée extracellulaire ; protéine de migration inhibitrice liée au facteur 6 ; MRP6 ; MRP-6 ; protéine S100 de Neutrophil ; p6 ; Protéine S100 A12 ; protéine S100-A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 ; protéine de liaison calcium S100 A12 (calgranuline C) ; S100A12 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
S100A12 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,82 à 200 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P80511 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
S100A12 | |
4 h 45 min |